EP5490047001
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-35-6-30, to hold, 6 x 15 mL or 50 mL conical tubes
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 6 x 15 mL or 50 mL conical tubes
to hold 6 x 17 x 116 - 123 mm
to hold 6 x 29.5 x 116 - 123 mm
fixed angle rotor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5490047001 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5490047001-1EA | 4022536220666 |