BMSC33031215
Benchmark 12 x 15 ml rotor o stałym kącie dla "Sprint" 6H Plus
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
Synonim(y):
wirnik wirówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Właściwości
to hold 12 x 15 ml
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C3303-1215
Parametry
4000 rpm speed
kompatybilność
Sprint 6H Plus
Opis ogólny
Opcjonalny rotor o stałym kącie 12 x 15 ml dla Sprint 6H Plus
Zastosowanie
Wirówka kliniczna, wirówka, wirówka badawcza, LC8, 15 ml, 10 ml, vacutainer, probówka na krew
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)