Kluczowe dokumenty
BMSC50008
Benchmark Sprint 8 Clinical Centrifuge with fixed angle rotor
to hold, 8 x 15 mL, AC/DC input 115 V
Synonim(y):
microcentrifuge, clinical centrifuge, benchtop centrifuge
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.13
Właściwości
refrigerated: no
to hold 8 x 15 mL
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C5000-8
Parametry
3400 rpm speed
Opis ogólny
8-pozycyjny rotor o stałym kącie
Mieści wszystkie popularne probówki badawcze i probówki do pobierania krwi o pojemności do 15 ml
Stała prędkość 3400 obr/min, idealna do większości zastosowań związanych z koagulacją, osoczem (PPP) i analizą moczu
Regulowany timer
Sprint 8 zawiera ośmiopozycyjny rotor o stałym kącie do wirowania probówek do krwi o pojemności 10 ml (16 x 100 mm) i probówek stożkowych o pojemności 15 ml (17 x 120 mm). Mniejsze probówki do krwi (12 x 75 mm i 12 x 100 mm) są również kompatybilne z użyciem opcjonalnych adapterów (C3100ADP).
Dzięki intuicyjnym elementom sterującym i dużemu wyświetlaczowi LED, przed rozpoczęciem cyklu praktycznie nie jest wymagane programowanie ani konfiguracja. Wystarczy użyć przycisków góra/dół, aby wybrać czas pracy i nacisnąć przycisk "START". Bezpieczna blokada pokrywy zostanie włączona, a wirnik szybko i płynnie przyspieszy do 3400 obr. Po zakończeniu czasu pracy (lub naciśnięciu przycisku "STOP") rotor zatrzymuje się całkowicie, a blokada pokrywy zostaje zwolniona w celu usunięcia próbek.
Idealny do badań koagulologicznych, PPP i analizy moczu.
Zastosowanie
Wirowanie w probówkach o pojemności 15 ml
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)