BMSC3200E
Benchmark LC8 3500 Centrifuge with 8 x 15ml rotor
speed 5000 rpm (max.), AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
microcentrifuge, clinical centrifuge, benchtop centrifuge
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Właściwości
refrigerated: no
to hold 8 x 15 ml
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C3200-E
Parametry
5000 rpm speed (max.)
Opis ogólny
Seria wirówek laboratoryjnych Benchmarks LC8 została zaprojektowana z myślą o szerokim zakresie zastosowań zarówno w laboratoriach klinicznych, jak i badawczych. W zestawie znajduje się ośmiopozycyjny rotor przeznaczony do bezpośredniego stosowania probówek o pojemności 10 ml i 15 ml (ze stożkowym lub okrągłym dnem), a opcjonalne adaptery są również dostępne do użytku ze wszystkimi popularnymi rozmiarami probówek do pobierania krwi i hodowli. W przeciwieństwie do większości kompaktowych wirówek tej klasy, rotor można łatwo wyjąć z komory w celu wyczyszczenia.
Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny zapewnia pełną kontrolę nad ustawionym czasem pracy i prędkością obrotową. Prędkość obrotową można ustawić/przeglądać w rpm lub rcf, a poziomy przyspieszania/opóźniania można łatwo regulować w trybie ustawień zaawansowanych.
Aby zapewnić bezpieczeństwo, cyfrowy mikroprocesor zapewnia, że pokrywa została zamknięta, a blokada pokrywy bezpieczeństwa jest włączona przed rozpoczęciem cyklu wirowania. Ponadto zaawansowany system wykrywania niewyważenia stale monitoruje wyważenie i wibracje, automatycznie zatrzymując wirnik w przypadku wykrycia niewyważenia.
Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny zapewnia pełną kontrolę nad ustawionym czasem pracy i prędkością obrotową. Prędkość obrotową można ustawić/przeglądać w rpm lub rcf, a poziomy przyspieszania/opóźniania można łatwo regulować w trybie ustawień zaawansowanych.
Aby zapewnić bezpieczeństwo, cyfrowy mikroprocesor zapewnia, że pokrywa została zamknięta, a blokada pokrywy bezpieczeństwa jest włączona przed rozpoczęciem cyklu wirowania. Ponadto zaawansowany system wykrywania niewyważenia stale monitoruje wyważenie i wibracje, automatycznie zatrzymując wirnik w przypadku wykrycia niewyważenia.
Zastosowanie
Wirowanie probówek o pojemności 10 i 15 ml, w szczególności probówek z krwią
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)