Kluczowe dokumenty
EP5490030001
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-48-11, non aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 48 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor (microtubes)
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5490030001 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Opis ogólny
Wybór rotorów do koncentratora Eppendorf Concentrator Plus.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)