Kluczowe dokumenty
EP5490035003
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-36-15, non aerosol tight, to hold, 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 36 x 15 x 48 mm
to hold 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5490035003 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Opis ogólny
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)