EP5427727000
632 Adapter
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427727000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5427727000-2EA | 4022536220161 |