Kluczowe dokumenty
EP5702702005
632 8 Adaptery
holds 15 ml Falcon tubes, for rotor A-8-17
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 15 ml Falcon tubes, for rotor A-8-17
opakowanie
pack of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702702005
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor A-8-17
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)