Kluczowe dokumenty
EP5427726004
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 15 mL Falcon for F-35-6-30, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 1 x 15 mL Falcon for F-35-6-30
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427726004
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG