EP5427708006
Adapter for Eppendorf® F-45-18-17-Cryo Rotor
holds 1 x 1.5 mL HPLC vials, pack of 18 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
holds 1 x 1.5 mL HPLC vials
opakowanie
pack of 18 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427708006 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-45-18-17-Cryo
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)