Key Documents
EP5353040121
Eppendorf® Tube holder 0.5 mL
Holds 24 x 0.5mL micro test tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NC.21
Właściwości
Holds 24 x 0.5mL micro test tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5353040121
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG