EP5353040113
632 Uchwyt do probówek PCR 96
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NC.21
Polecane produkty
Właściwości
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5353040113
metody
PCR: suitable
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5353040113-1EA | 4022536218984 |