EP4981203009
632 Urządzenie do montażu ściennego Multipette plus
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4981203009
Opis ogólny
Samoprzylepny uchwyt ścienny do mocowania pipety Eppendorf Varipette 4720 lub Multipette plus. Nie jest kompatybilny z uchwytem do pipet Eppendorf.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP4981203009-1EA |