Kluczowe dokumenty
EP3125000141
Pipeta 3178 Plus Move It
no. of channels, 12, volume 0.5-100 μL, 4.5-9 mm cone distance, light yellow
Synonim(y):
Pipetor, pipeta wielokanałowa, pipetor wielokanałowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
light yellow
Właściwości
adjustable
manual
no. of channels 12
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3125000141
pojemność
0.5-100 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
632 Research plus Move It, 12-kanałowy, odległość stożka 4,5-9 mm, zmienna, w tym 6410 Box 2.0, 5-100 µL, jasnożółty
Cechy i korzyści
  • 4-, 6-, 8- i 12-kanałowe pipety z poduszką powietrzną o zmiennej objętości i regulowanym rozstawie końcówek
  • Dostępne jako mechaniczne (Research plus) i elektroniczne (Xplorer plus) pipety wielokanałowe z regulowanym rozstawem końcówek
  • Do płytek (384-, 96-, 48-, 24- i 12-dołkowych), probówek, żeli agarozowych i nie tylko
  • Swobodny wybór rozstawu końcówek od 4,5 do 33 mm, w zależności od wariantu pipety
  • Ogranicznik formatu umożliwiający szybkie przełączanie pomiędzy formatem źródłowym i docelowym
  • Ręczne pokrętło regulacyjne do płynnego przełączania formatów bez drgań i przenoszenia cieczy bez kapania
  • System bezrurkowy zapewniający większą niezawodność i bezpieczeństwo
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie dla bezpieczeństwa użytkownika i próbek (Research plus w całości i Xplorer plus tylko w dolnej części) Obracana o 360° głowica pipety zapewnia wygodną czytelność wyświetlacza i szybką identyfikację parametrów
  • Optymalnie wyważona pipeta - zmniejsza zmęczenie dłoni, zapewniając bezstresową pracę
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)