Kluczowe dokumenty
EP3125000125
Pipeta 3178 Plus Move It
no. of channels, 12, volume 0.1-20 μL, 4.5-9 mm cone distance, light pink
Synonim(y):
Pipetor, pipeta wielokanałowa, pipetor wielokanałowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
light pink
Właściwości
adjustable
manual
no. of channels 12
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3125000125
pojemność
0.1-20 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
632 Research plus Move It, 12-kanałowy, odległość stożka 4,5-9 mm, zmienna, w tym 6410 Box 2.0, 1-20 µL, lekki trzpień
Cechy i korzyści
  • 4-, 6-, 8- i 12-kanałowe pipety z poduszką powietrzną o zmiennej objętości i regulowanym rozstawie końcówek
  • Dostępne jako mechaniczne (Research plus) i elektroniczne (Xplorer plus) pipety wielokanałowe z regulowanym rozstawem końcówek
  • Do płytek (384-, 96-, 48-, 24- i 12-dołkowych), probówek, żeli agarozowych i nie tylko
  • Swobodny wybór rozstawu końcówek od 4,5 do 33 mm, w zależności od wariantu pipety
  • Ogranicznik formatu umożliwiający szybkie przełączanie między formatami źródłowymi i docelowymi - Ręczne pokrętło regulacyjne zapewniające płynne przełączanie formatów bez drgań i przenoszenie cieczy bez kapania
  • System bezdętkowy zapewniający większą niezawodność i bezpieczeństwo - Możliwość sterylizacji w autoklawie dla bezpieczeństwa użytkownika i próbek (tylko dolna część pipety Research plus i Xplorer plus)
  • Obracana o 360° głowica pipety zapewnia wygodną czytelność wyświetlacza i szybką identyfikację parametrów
  • Optymalnie wyważona pipeta - zmniejsza zmęczenie dłoni, zapewniając bezstresową pracę.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)