Kluczowe dokumenty
EP022620207
Eppendorf® MiniSpin® Plus
with rotor F-45-12-11, AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
laboratorium wirówek, mikrowirówka, wirówka laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
CSA approved
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
to hold 2 PCR strips
non-refrigerated
with rotor F-45-12-11
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022620207 (US)
Parametry
14100 × g
800-14500 rpm (100 RPM steps)
metody
centrifugation: suitable
rozmiar
22.6 cm × 23.9 cm × 12.0 cm
masa
4.3 kg
pojemność
12x1.5/2.0 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wydajne i łatwe w obsłudze wirówki MiniSpin i MiniSpin plus są na tyle małe, że każde stanowisko pracy można wyposażyć w "osobistą" wirówkę. Dostępne są dwa modele spełniające wymagania dotyczące wydajności. MiniSpin plus zapewnia prędkość wystarczającą do separacji w biologii molekularnej.
Prawdziwe wirówki osobiste to Minispin i MiniSpin plus firmy Eppendorf. Rotor, wewnętrzna pokrywa wirówki i zatrzask pokrywy są wykonane z metalu, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy.
Cechy i korzyści
  • Niezwykle kompaktowe wymiary
  • Czas przyspieszania i zwalniania <?13?s
  • Przyjazny dla użytkownika cyfrowy wyświetlacz czasu i prędkości
Metalowa misa wirnika
  • Oddzielny przycisk krótkiego wirowania dla szybkiego i wygodnego wirowania
  • Optymalny przepływ powietrza zmniejsza nagrzewanie i chroni próbki wrażliwe na temperaturę
  • Miękkie w dotyku zamknięcie pokrywy dla ergonomicznego blokowania pokrywy
Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu pracy, aby zapobiec nagrzewaniu się próbek i umożliwić łatwy dostęp do nich
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Minispin is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)