Kluczowe dokumenty
EP022491733
Eppendorf® epT.I.P.S.® Reloads, PCR clean
volume 0.1-200 μL, L 53 mm, yellow, colorless tip, pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Materiały
colorless tip
polypropylene
yellow
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022491733
Długość
53 mm
pojemność
0.1-200 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
6410 Reloads, PCR clean, 2 - 200 µL, 53 mm, żółte, bezbarwne końcówki, 960 końcówek (10 tacek × 96 końcówek). Zastępuje nr zamówienia. 0030073800.
  • Mniejsza ilość odpadów w porównaniu z jednorazowymi stojakami
  • Pojemniki uzupełniające można sterylizować w autoklawie w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia.
  • System napełniania, w zależności od rozmiaru końcówek, jest pakowany dwustronnie lub w formie stosu.
  • Dostępne w klasach czystości Eppendorf Quality i PCR clean
  • Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację objętości i pipet
Cechy i korzyści
  • Mniejsza ilość odpadów w porównaniu ze stojakami jednorazowymi
  • Tacki uzupełniające mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia.
  • System napełniania, w zależności od rozmiaru końcówki, jest pakowany dwustronnie lub w formie stosu.
  • Dostępne w klasach czystości Eppendorf Quality i PCR clean
  • Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację objętości i pipety
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)