Kluczowe dokumenty
EP0030621107
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, PCR clean, pkg of 80 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Materiały:
flat bottom clear wells
white polypropylene
rozmiar:
384 wells
sterylność:
sterile; autoclaved
Materiały
flat bottom clear wells
white polypropylene
sterylność
sterile; autoclaved
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030621107
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
Opis ogólny
Experience a new level of transparency with Eppendorf Microplates. With the highest quality polypropylene and superior well design, you can pipette, control and recover samples with minimal effort.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)