Kluczowe dokumenty
BR781290
BRAND® strips of 12 caps
polypropylene, clear, for PCR tubes
Synonim(y):
Cap Strips, PCR, PCR Tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
clear
domed
polypropylene
Właściwości
for PCR tubes
opakowanie
pack of 125 ea (US only)
pack of 125 ea
pack of 80 ea (Europe and APAC)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781290
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
Paski zamykające PCR umożliwiają niezawodne zamykanie pasków i płytek PCR z 24, 48 i 96 dołkami oraz skuteczną ochronę próbek przed parowaniem i zanieczyszczeniem. Kształt pasków zamykających jest optymalnie dopasowany do pasków i płytek BRAND PCR, dzięki czemu można je łatwo otwierać i zamykać. Aby zapobiec zanieczyszczeniu, paski nasadek są wyposażone w dwie boczne wypustki do dokładnego pozycjonowania przed zamknięciem oraz mały otwór na każdej nasadce. Wysoce przezroczyste płaskie paski nasadek są idealne do qPCR, ponieważ kształt nasadki umożliwia dokładny pomiar fluorescencji. Dzięki wypukłym nasadkom termocyklery bez czujników ciśnienia wywierają większą siłę, co dodatkowo zwiększa efekt uszczelnienia. Produkowane w warunkach sterylnych. 1179 JAKOŚĆ PCR: Wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, pirogenów i inhibitorów PCR.
Cechy i korzyści
  • Skuteczna ochrona przed parowaniem i zanieczyszczeniem
  • Odpowiedni kształt nasadki dla danego zastosowania
  • Łatwe otwieranie i zamykanie bez ryzyka zanieczyszczenia
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)