EP0030124839
Eppendorf® cap strips for PCR tubes
domed, pkg of 120 ea, 10 x 12 strips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
domed
Właściwości
autoclavable 120 °C
domed
opakowanie
pkg of 120 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030124839
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030124839-120EA |