EP0030622103
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, sterile, pkg of 80 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
flat bottom clear wells
white polypropylene
sterylność
sterile; autoclaved
sterile
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030622103
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
Opis ogólny
Mikropłytki Eppendorf zapewniają nowy poziom przejrzystości. Dzięki najwyższej jakości polipropylenowi i doskonałej konstrukcji dołków, możesz pipetować, kontrolować i odzyskiwać próbki przy minimalnym wysiłku.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)