Kluczowe dokumenty
Z759279
Greiner CELLSTAR® 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, sterile
Synonim(y):
384-dołkowe mikropłytki, Płytki 384-dołkowe, Płytki wielodołkowe 384, Płytki wielodołkowe do hodowli tkankowej Greiner, 384-dołkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały
flat bottom white polystyrene wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pack of 32 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 781080
maksymalna pojemność
131 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
110 μL
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Płytki 384-dołkowe Greiner3156 mają płaskie dno z zaokrąglonymi narożnikami i białymi dołkami z polistyrenu. Zostały zaprojektowane z myślą o lepszej adhezji komórek poprzez fizyczną obróbkę powierzchni, dzięki czemu nadają się do hodowli komórkowych.
Zastosowanie
Płytki Greiner 3156 z 384 dołkami zostały wykorzystane do hodowli komórek HEK293T podczas testu TANGO w celu zbadania aktywności biologicznej i specyficznych celów zanieczyszczeń.
Cechy i korzyści
  • Nie zawiera DNazy, RNazy, ludzkiego DNA
  • Fizyczna obróbka powierzchni dla lepszej adhezji komórek
  • Niecytotoksyczny i niepirogenny
  • Sterylne, z możliwością sztaplowania i solidnym dnem
  • Pokrywa umożliwia minimalną wymianę gazową dzięki niskiemu parowaniu
  • Kompatybilność z systemami automatycznymi
  • Alfanumeryczne kodowanie studzienek
  • Zaokrąglony kwadratowy profil z płaskim dnem
Informacje prawne
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)