M3562
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
size 96 wells, round bottom clear wells, lid, case of 60
Synonim(y):
96-dołkowe płytki do hodowli
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
clear polystyrene
round bottom clear wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
case of 60
producent / nazwa handlowa
Greiner 650185
maksymalna pojemność
323 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
280 μL
Opis ogólny
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Inne uwagi
96 well microplate, with lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 300 μm.
Przydatność
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informacje prawne
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?