Kluczowe dokumenty
EP0030128656
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
yellow plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiały
conical bottom colorless wells
polycarbonate
yellow plate
Właściwości
skirt (Skirted)
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128656
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
maksymalna pojemność dołka
40 μm
Opis ogólny
Wybierz płytki Eppendorf twin.tec PCR, aby mieć pewność w każdym badaniu PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, sztywność, kolor i inne proste, inteligentne funkcje, które mogą znacznie ułatwić codzienne życie. Sztywna rama z poliwęglanu dobrze sprawdza się w automatyzacji i procesach o wysokiej wydajności, a różne kolory oznaczają, że można szybko zorganizować różne etapy przepływu pracy.
Cechy i korzyści
  • Płytki632 Twin tec PCR łączą w sobie wyjątkowo cienkościenne studzienki z polipropylenu zapewniające optymalny transfer ciepła do próbki oraz niezwykle wytrzymałe ramy z poliwęglanu zapewniające najwyższą sztywność i odporność na skręcanie.
  • Zoptymalizowana krawędź dla kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych
  • Wymiary zgodne z zaleceniami SBS (127,76×85,47 mm±0,25 mm).
  • Możliwość sztaplowania.
  • Osiem otworów w osłonie ułatwia pozycjonowanie i wyjmowanie płytek z bloku termocyklera.
  • Niskoprofilowa konstrukcja zwiększa wydajność PCR i umożliwia najwyższą wydajność dla małych objętości próbek.
  • Maksymalna objętość dołka 150 μL (w przypadku użycia z paskami z pokrywką).
  • Idealne również do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym - matryca 10349 zapewnia szybszą identyfikację próbki i mniej błędów pipetowania.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)