EP0030129628
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 384
skirted, Forensic DNA Grade, working volume 40 μL, colorless, pack of 10 (individually wrapped)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
colorless wells
rozmiar dołka
384
Właściwości
skirt
Forensic DNA Grade
skirted
opakowanie
pack of 10 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030129628 (Global)
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 well
pojemność robocza
40 μL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Obręcz zoptymalizowana pod kątem kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych
- Możliwość sztaplowania
- Zgodność z zaleceniami SBS
- Idealny do większości popularnych termocyklerów 384-dołkowych, w szczególności do Eppendorf Mastercycler X50 i Mastercycler nexus.
- 40 µL maks. objętość dołka A
- Idealne również do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym - matryca OptiTrack® zapewnia szybszą identyfikację próbek i mniej błędów pipetowania
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030129628-10EA | 4061835081769 |