Kluczowe dokumenty
EP0030128508
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
colorless, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiały:
colorless
colorless wells
polycarbonate
rozmiar:
384 wells
pojemność robocza:
40 μL
Właściwości:
skirt
Materiały
colorless
colorless wells
polycarbonate
Właściwości
skirt
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128508
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
40 μL
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)