Kluczowe dokumenty
EHU155791
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RIPK1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCTCACATGGCTTTGGAACAAGACCACTGGATCCAGGAACAGCAGGTCCCAGAGTTTGGTACAGGCCAATTCCAAGTCATATGCCTAGTCTGCATAATATCCCAGTGCCTGAGACCAACTATCTAGGAAATACACCCACCATGCCATTCAGCTCCTTGCCACCAACAGATGAATCTATAAAATATACCATATACAATAGTACTGGCATTCAGATTGGAGCCTACAATTATATGGAGATTGGTGGGACGAGTTCATCACTACTAGACAGCACAAATACGAACTTCAAAGAAGAGCCAGCTGCTAAGTACCAAGCTATCTTTGATAATACCACTAGTCTGACGGATAAACACCTGGACCCAATCAGGGAAAATCTGGGAAAGCACTGGAAAAACTGTGCCCGTAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Norberto Gonzalez-Juarbe et al.
Scientific reports, 8(1), 5846-5846 (2018-04-13)
Pore-forming toxins are the most common virulence factor in pathogenic bacteria. They lead to membrane permeabilization and cell death. Herein, we show that respiratory epithelial cells (REC) undergoing bacterial pore-forming toxin (PFT)-induced necroptosis simultaneously experienced caspase activation independently of RIPK3.
Nyree Crawford et al.
Cell death and differentiation, 25(11), 1952-1966 (2018-03-04)
Apoptosis resistance contributes to treatment failure in colorectal cancer (CRC). New treatments that reinstate apoptosis competency have potential to improve patient outcome but require predictive biomarkers to target them to responsive patient populations. Inhibitor of apoptosis proteins (IAPs) suppress apoptosis
R S Al-Lamki et al.
Cell death & disease, 7(6), e2287-e2287 (2016-07-01)
We previously reported that renal clear cell carcinoma cells (RCC) express both tumor necrosis factor receptor (TNFR)-1 and -2, but that, in organ culture, a TNF mutein that only engages TNFR1, but not TNFR2, causes extensive cell death. Some RCC
Yoshiko Kaku et al.
Cellular signalling, 27(9), 1713-1719 (2015-05-26)
The present study investigated 1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DAPE)-induced cell death in malignant pleural mesothelioma (MPM) cells. DAPE reduced cell viability in NCI-H28, NCI-H2052, NCI-H2452, and MSTO-211H MPM cell lines in a concentration (1-100μM)-dependent manner. In the flow cytometry using propidium iodide (PI)
Yuichi Miki et al.
Lasers in medical science, 30(6), 1739-1745 (2015-06-26)
Photodynamic therapy (PDT) using photosensitizer induces several types of cell death, such as apoptosis, necrosis, and autophagy, depending on the PDT procedure, photosensitizer type, and cell type. We previously demonstrated that PDT using the photosensitizer talaporfin sodium (mono-L-aspartyl chlorine e6
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU155791-20UG4061831367157
EHU155791-50UG4061831376449