Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2702236
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-NuMA
clone GT3611, affinity isolated antibody
Synonim(y):
NMP-22, NUMA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT3611, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
238kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUMA1(4926)
Immunogen
Rekombinowane białko obejmujące sekwencję w regionie N-końca ludzkiego NuMA.
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Oczyszczony przez powinowactwo do białka G
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2702236-100UL4061837274824