Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB1410850
Sigma-Aldrich
Anti-NUMA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 133.2 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUMA1(4926)
Opis ogólny
NUMA1 (Nuclear mitotic apparatus protein 1) is a coiled-coil protein consisting of a globular head and tail domain, which is linked by a large coiled-coil region. Its tail domain is composed of microtubule, LGN binding sites, and a nuclear localization signal (NLS).
Immunogen
NUMA1 (AAH13023.1, 1 a.a. ~ 1193 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAATSKEVARLETLVRKAGEQQETASRELVKEPARAGDRQPEWLEEQQGRQFCSTQAALQAMEREAEQMGNELERLRAALMESQGQQQEERGQQEREVARLTQERGRAQADLALEKAARAELEMRLQNALNEQRVEFATLQEALAHALTEKEGKDQELAKLRGLEAAQIKELEELRQTVKQLKEQLAKKEKEHASGSGAQSEAAGRTEPTGPKLEALRAEVSKLEQQCQKQQEQADSLERSLEAERASRAERDSALETLQGQLEEKAQELGHSQSALASAQRELAAFRTKVQDHSKAEDEWKAQVARGRQEAERKNSLISSLEEEVSILNRQVLEKEGESKELKRLVMAESEKSQKLEERLRLLQAETASNSARAAERSSALREEVQSLREEAEKQRVASENLRQELTSQAERAEELGQELKAWQEKFFQKEQALSTLQLEHTSTQALVSELLPAKHLCQQLQAEQAAAEKRHREELEQSKQAAGALRAELLRAQRELGELIPLRQKVAEQERTAQQLRAEKASYAEQLSMLKKAHGLLAEENRGLGERANLGRQFLEVELDQAREKYVQELAAVRADAETRLAEVQREAQSTARELEVMTAKYEGAKVKVLEERQRFQEERQKLTAQVEELSKKLADSDQASKVQQQKLKAVQAQGGESQQEAQRLQAQLNELQAQLSQKEQAAEHYKLQMEKAKTHYDAKKQQNQELQEQLRSLEQLQKENKELRAEAERLGHELQQAGLKTKEAEQTCRHLTAQVRSLEAQVAHADQQLRDLGKFQVATDALKSREPQAKPQLDLSIDSLDLSCEEGTPLSITSKLPRTQPDGTSVPGEPASPISQRLPPKVESLESLYFTPIPARSQAPLESSLDSLGDVFLDSGRKTRSARRRTTQIINITMTKKLDVEEPDSANSSFYSTRSAPASQASLRATSSTQSLARLGSPDYGNSALLSLPGYRPTTRSSARRSQAGVSSGAPPGRNSFYMGTCQDEPEQLDDWNRIAELQQRNRVCPPHLKTCYPLESRPSLSLGTITDEEMKTGDPQETLRRASMQPIQIAEGTGITTRQQRKRVSLEPHQGPGTPESKKATSCFPRPMTPRDRHEGRKQSTTEAQKKAAPASTKQADRRQSMAFSILNTPKKLGNSLLRRGASKKALSKASPNTRSGTRRSPRIATTTASAATAAAIGATPRAKGKAKH
Działania biochem./fizjol.
NUMA1 (Nuclear mitotic apparatus protein 1) is involved in several chromosomal maintenance activities as an essential mitotic component including spindle positioning, proper organization and maintenance of the mitotic spindle structure. During proper positioning and elongation of mitotic spindle, NUMA1, positioned above two spindle poles, directly binds to the conserved proteins (LGN/Gαi1-3) and dynein to the cell cortex. NUMA1-LGN/Gαi1-3 binding finally enhances cortical levels of NuMA/dynein, which is highly essential for robust spindle elongation.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alain D Silk et al.
The Journal of cell biology, 184(5), 677-690 (2009-03-04)
Microtubules of the mitotic spindle in mammalian somatic cells are focused at spindle poles, a process thought to include direct capture by astral microtubules of kinetochores and/or noncentrosomally nucleated microtubule bundles. By construction and analysis of a conditional loss of
Sachin Kotak et al.
The EMBO journal, 33(16), 1815-1830 (2014-07-06)
The positioning and the elongation of the mitotic spindle must be carefully regulated. In human cells, the evolutionary conserved proteins LGN/Gαi1-3 anchor the coiled-coil protein NuMA and dynein to the cell cortex during metaphase, thus ensuring proper spindle positioning. The