Kluczowe dokumenty
ABE1361
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NuMA1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Nuclear mitotic apparatus protein 1, NuMA protein, SP-H antigen
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUMA1(4926)
Opis ogólny
NuMA1 lub białko NuMA jest interesującym i głównym składnikiem macierzy jądrowej komórek eukariotycznych. NuMA1 jest bardzo obfitym składnikiem białkowym, który wydaje się pełnić rolę niestrukturalną, ale jest potrzebny do tworzenia biegunów wrzeciona mitotycznego i centrosomów, a także jako łącznik mikrotubul. Funkcje te są ważne dla prawidłowej cytokinezy i ustawienia właściwej osi biegunowości podczas podziału komórki. NuMA1 rezyduje w macierzy jądrowej podczas interfazy. NuMA1 dysocjuje od kondensujących chromosomów podczas wczesnej profazy i przemieszcza się do biegunów wrzeciona za pośrednictwem kompleksu dyneina/dynamina i pozostaje tam aż do początku anafazy. W ten sposób NuMA1 można znaleźć w jądrze podczas spoczynku komórki i cytoplazmatycznie oraz zlokalizowany w centrosomie podczas cytokinezy.
Specyficzność
Rozpoznaje NuMA1
Immunogen
Trzy różne peptydy odpowiadające wielu lokalizacjom izoformy 1 NuMA1. Peptyd, region między aminokwasami 1-240. Peptyd 2, aminokwasy 1300-1500. Peptyd 3, aminokwasy 1860-2115. Należy zauważyć, że peptydy te występują również w izoformie 2.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii zostało zgłoszone do wykrywania NuMA1 w komórkach HeLa.
To przeciwciało anty-NuMA1 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunocytochemii do wykrywania NuMA1.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Biology
Jakość
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected NuMA1 in a A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~ 238 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS, 50% glicerolu i 0,05% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K S Aboody et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(23), 12846-12851 (2000-11-09)
One of the impediments to the treatment of brain tumors (e.g., gliomas) has been the degree to which they expand, infiltrate surrounding tissue, and migrate widely into normal brain, usually rendering them "elusive" to effective resection, irradiation, chemotherapy, or gene