Kluczowe dokumenty
SAB2108550
Sigma-Aldrich
Anti-CEACAM6
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti- CEAL, Anti- NCA, Anti-CD66c
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_002483
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEACAM6(4680)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CEACAM6
Działania biochem./fizjol.
Many breast, pancreatic, colonic and non-small-cell lung carcinoma lines express CEACAM6 and CEACAM5, and antibodies to both can affect tumor cell growth in vitro and in vivo. CEACAM6 expression is elevated in many solid tumors, but variable as a function of histotype. It may be a promising target for antibody-based therapy.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: EIQNPASANRSDPVTLNVLYGPDGPTISPSKANYRPGENLNLSCHAASNP
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)