Merck
HPA010638
Sigma-Aldrich
Anti-GOLM1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Golgi membrane protein 1, Anti-Golgi membrane protein GP73, Anti-Golgi phosphoprotein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
GKGNVLGNSKSQTPAPSSEVVLDSKRQVEKEETNEIQVVNEEPQRDRLPQEPGREQVVEDRPVGGRGFGGAGELGQTPQVQAALSVSQENPEMEGPERDQLVIPDGQEEEQEAAGEGRNQQKLRGEDDYNMDENEAESE
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Gen GOLM1 (golgi membrane protein 1) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 9q21.33 i ulega ekspresji w prawidłowych komórkach nabłonkowych tkanek, takich jak jelita, prostata, nerki, płuca i ośrodkowy układ nerwowy. Jego ekspresję obserwuje się w chorobach wątroby i niektórych nowotworach, takich jak rak wątrobowokomórkowy (HCC), rak prostaty i rak nerkowokomórkowy. Białko zawiera krótką N-końcową domenę cytoplazmatyczną, po której następuje domena transbłonowa (TMD). Zawiera również większą domenę C-końcową, która jest skierowana do światła Golgiego. Ta domena skierowana do światła ma domenę zwiniętej cewki i kwaśny ogon zdolny do pośredniczenia w interakcjach białko-białko. Białko ma masę molową 73 kDa i jest regulowane w górę przez infekcję wirusową.
Immunogen
Golgi membrane protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen GOLM1 (golgi membrane protein 1) koduje białko transmembranowe Golgiego typu II, które jest również nazywane fosfoproteiną Golgiego 2. Może funkcjonować w komórkach nabłonkowych i kancerogenezie. Może brać udział w transporcie ładunku białkowego przez aparat Golgiego. Stwierdzono, że białko to oddziałuje z wydzielniczą klastyną, siarczanową glikoproteiną związaną z procesami komórkowymi, takimi jak kancerogeneza, progresja raka i odpowiedź na stres. Może służyć jako marker predykcyjny w raku wątrobowokomórkowym (HCC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71956
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gehan H Ibrahim et al.
Molecular biology reports, 40(12), 7069-7075 (2013-11-05)
Hepatocellular carcinoma (HCC) incidence is fast-growing especially in countries highly prevalent with viral hepatitis. Its poor prognosis has driven the research toward the discovery of sensitive markers for early detection. We investigated the usefulness of serum Transforming growth factor-beta1 (TGF-β1)
Satoko Kojima et al.
Journal of human genetics, 59(2), 78-87 (2013-11-29)
Our recent study of microRNA (miRNA) expression signature of prostate cancer (PCa) has revealed that the microRNA-143/145 (miR-143/145) cluster is significantly downregulated in cancer tissues, suggesting that these cluster miRNAs are candidate tumor suppressors. The aim of this study was
Yan Zhou et al.
Molecular biology reports, 38(3), 1457-1462 (2010-09-16)
Golgi phosphoprotein 2 (GOLPH2/GP73/GOLM1), a type-II Golgi transmembrane protein of unknown function, is up-regulated in many cancers. Its Golgi luminal domain is potentially the major functional domain. The goal of this study is to identify the proteins interacting with GOLPH2.
R D Kladney et al.
Gene, 249(1-2), 53-65 (2000-06-01)
We report the isolation and characterization of GP73, a novel 73kDa human Golgi protein. The GP73 cDNA was cloned by differential screening of a cDNA library derived from the liver of a patient with adult giant-cell hepatitis (GCH), a rare
Yusuke Goto et al.
Oncotarget, 5(17), 7748-7759 (2014-08-15)
Our recent study of microRNA (miRNA) expression signatures in prostate cancer (PCa) has revealed that all members of the miR-23b/27b/24-1 cluster are significantly downregulated in PCa tissues. The aim of this study was to investigate the effectiveness of these clustered