Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA011929
Sigma-Aldrich
Anti-GOLM1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Golgi membrane protein 1, Anti-Golgi membrane protein GP73, Anti-Golgi phosphoprotein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
VELKKNEFQGELEKQREQLDKIQSSHNFQLESVNKLYQDEKAVLVNNITTGERLIRVLQDQLKTLQRNYGRLQQDVLQFQKNQTNLERKFSYDLSQCINQMKEVKEQCE
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
GOLM1 (białko błonowe Golgiego 1) jest rezydentnym, zlokalizowanym w Golgim integralnym białkiem błonowym typu II o masie 73 kDa, składającym się z N-końcowej domeny transmembranowej i domeny cewkowej na C-końcowej powierzchni światła aparatu Golgiego. Ulega ekspresji w komórkach nabłonka dróg żółciowych prawidłowych tkanek ludzkich i surowicy pacjentów z chorobami wątroby.
Immunogen
Golgi membrane protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Główna rola GOLM1 (białko błony Golgiego 1) jest bezpośrednio skorelowana z normalnym przeżyciem, ponieważ kontroluje funkcjonowanie komórek nabłonkowych, takich jak nerki i wątroba. Reguluje proliferację i apoptozę komórek. Doniesiono, że GOLM1 działa jako marker diagnostyczny w chorobach wątroby i pierwotnym raku wątroby.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71955
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ming-Chen Ba et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 5(9), 874-881 (2012-11-03)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common malignant tumors, and its incidence has been increasing worldwide. Serum alpha-fetoprotein (AFP) levels and abdominal ultrasound have been widely used for diagnosis as well as surveillance of HCC. However, the sensitivity
Fang-Fang Cao et al.
Clinical laboratory, 60(4), 587-597 (2014-05-02)
Primary hepatic carcinoma (PHC) is currently one of the most common worldwide causes of cancer death. Golgi protein 73 (GP73) has been proposed as potential diagnostic marker. However, it is controversial because of inconsistent diagnostic accuracy in different studies. The
Yu-Long Zhang et al.
World journal of gastroenterology, 20(32), 11287-11296 (2014-08-30)
To investigate the roles of Golgi protein (GP) 73 in the regulation of cell proliferation and apoptosis. Stealth RNAi targeting GP73 gene sequence was used to silence its expression in Hep G2 cells and Bel7402 cells. Stealth RNAi effects were