Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
HPA012609
Sigma-Aldrich
Anti-TGOLN2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TGN38 homolog, Anti-TGN46, Anti-TGN48, Anti-Trans-Golgi network integral membrane protein 2 precursor, Anti-Trans-Golgi network protein TGN51
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ATESVKQEEAGVRPSAGNVSTHPSLSQRPGGSTKSHPEPQTPKDSPSKSSAEAQTPEDTPNKSGAEAKTQKDSSNRSGA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGOLN2(10618)
Opis ogólny
Integralne białko błonowe sieci trans-Golgiego 2 (TGOLN2) jest heterodimerycznym integralnym białkiem błonowym typu I. Ma wysoce konserwatywny koniec N, który składa się z peptydu sygnałowego. Koniec C zawiera część domeny lumenalnej, region obejmujący błonę i ogon cytoplazmatyczny.
Immunogen
Trans-Golgi network integral membrane protein 2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TGOLN2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Integralne białko błonowe sieci trans-Golgiego 2 (TGOLN2) przemieszcza się między siecią trans-Golgiego (TGN) a powierzchnią komórki poprzez wczesny przedział endosomalny. W ruchu tym pośredniczy oparty na tyrozynie sygnał tetrapeptydowy (SDYQRL) w domenie cytoplazmatycznej. Odgrywa ważną rolę w tworzeniu pęcherzyków egzocytarnych w TGN, działając jako receptor dla kompleksów białka cytoplazmatycznego znanego jako p62 i białka wiążącego GTP. Cytoplazmatyczna domena TGOLN2 wiąże się z kompleksem i jest niezbędna do pączkowania. Pośredniczy ona w sprzęganiu segregacji białek wydzielniczych z pączkowaniem pęcherzyków egzocytarnych. Domena cytozolowa TGOLN2 oddziałuje z kompleksem czterech adaptyn, zwanym kompleksem adaptorowym klatryny AP2, a także z regionem zwiniętej cewki białka zwanego neurabiną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72106
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monique Philippe et al.
The Journal of biological chemistry, 288(18), 13046-13056 (2013-03-28)
Weibel-Palade bodies (WPBs) are specific cigar-shaped granules that store von Willebrand factor (VWF) for its regulated secretion by endothelial cells. The first steps of the formation of these granules at the trans-Golgi network specifically require VWF aggregation and an external
S Ponnambalam et al.
Journal of cell science, 109 ( Pt 3), 675-685 (1996-03-01)
cDNAs encoding the human and macaque homologues of rat TGN38 have been cloned and sequenced. The proteins have a highly conserved N terminus (comprising the signal peptide) and C terminus (comprising part of the lumenal domain, the membrane spanning region
D J Stephens et al.
The Journal of biological chemistry, 274(42), 30080-30086 (1999-10-09)
TGN38 is a type I integral membrane protein that constitutively cycles between the trans-Golgi network (TGN) and plasma membrane. The cytosolic domain of TGN38 interacts with AP2 clathrin adaptor complexes via the tyrosine-containing motif (-SDYQRL-) to direct internalization from the
K K Stanley et al.
Trends in cell biology, 3(8), 252-255 (1993-08-01)
TGN38/41 is a heterodimeric integral membrane protein that cycles between the trans Golgi network and the cell surface. A tyrosine-containing tetrapeptide motif within its cytoplasmic tail is necessary and sufficient for determining its steady-state location in the TGN. Recent results
Mahdi Mojallal et al.
Nature communications, 5, 4557-4557 (2014-08-02)
The establishment and maintenance of apical-basal cell polarity is essential for the functionality of glandular epithelia. Cell polarity is often lost in advanced tumours correlating with acquisition of invasive and malignant properties. Despite extensive knowledge regarding the formation and maintenance