Key Documents
SAB1300335
Sigma-Aldrich
Anti-OAS3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OAS3(4940)
Opis ogólny
OAS3 is an interferon inducible protein that belongs to the 2-5A synthetase family, may play a role in mediating resistance to virus infection, control of cell growth, differentiation, and apoptosis. OAS3 synthesizes preferentially dimeric 2′,5′-oligoadenylate molecules. GTP can be an alternative substrate. OAS3 binds double-stranded RNA and polymerizes ATP into PPP(A2′P5′A)N oligomers, which activate the latent RNase L that, when activated, cleaves single-stranded RNAs. The protein is present at high level in placenta trophoblast.
Immunogen
OAS3 (Q9Y6K5, 1060-1097)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human OAS3.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huijing Yin et al.
Cell death & disease, 10(9), 642-642 (2019-09-11)
RNase L is an essential component in interferon (IFN)-mediated antiviral signaling that showed antitumor effects in cancer. Cancer immunotherapy based on interferon has achieved encouraging results that indicate an applicable potential for cancer therapy. Here we showed that function of