Merck
MISSION® esiRNA
Obraz przedstawia dwie przezroczyste plastikowe probówki z czerwonymi zakrętkami. Każda probówka ma wyraźne czerwone logo "M" u góry.
MISSION® esiRNA-powered by Eupheria Biotech zapewniają badaczom RNAi sprawdzony, opłacalny i prosty sposób na potranskrypcyjne wyciszanie genów kodujących białka i lncRNA (długie niekodujące RNA). Biologicznie przygotowane esiRNA składają się z heterogenicznej puli siRNA (naturalne RNA, bez modyfikacji), które są ukierunkowane na tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszające prowadzą do wysoce specyficznych i skutecznych nokautów genów z mniejszymi efektami poza celem niż pojedyncze, chemicznie syntetyzowane siRNA.
Aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach MISSION® esiRNA i ich specyfikacjach, kliknij tutaj lub wyszukaj według celu genu poniżej.
Odwiedź naszą stronę z często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać więcej informacji.