Kluczowe dokumenty
EHU079951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLAGL1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGAAAACGAGACTGGGACTATGGCTTATTCAGTGATGACTGGCTTGAGATGATAAGAGAATTCTCGAACTGCATGTATTGTGCCAATCTGTCCTGAGTGTTCATGCTTTGTACCAAATTTAATGAACGCGTGTTCTGTAATCAAACTGCAAATATTGTCATAACCAACATCCAAAATGACGGCTGCTATATATAAGTGTTTGTCATATGGAATTTAATCGTAAGCCATGATCATAATGTTAACTAAATAACTTTATGTGGCACTGCCTAGTAAGGGAACTATGGAAAGGTTTGGATTTCTCCAAATCTGGGAGAATTTTCAAAATAAGAAAATAACCTTTATATGATATACTATGACTAGGCTGTGTATTTCTTTTCAGGGATTTTTCTACCTTCAGGGTTGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rebekah R Starks et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-12)
During pregnancy, the placenta is important for transporting nutrients and waste between the maternal and fetal blood supply, secreting hormones, and serving as a protective barrier. To better understand placental development, we must understand how placental gene expression is regulated.
Yeyou Liang et al.
Metabolism: clinical and experimental, 64(12), 1682-1693 (2015-10-13)
Evidence shows that both macrophage migration inhibitory factor (MIF) and GLUT4 glucose transporter are involved in diabetic cardiomyopathy (DCM), but it remains largely unknown whether and how MIF regulates GLUT4 expression in cardiomyocytes. The present study aims to investigate the