CLS480124
Corning® LSE™ single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 12 x 15 mL centrifuge tubes, 1/cs
Synonim(y):
akcesoria do wymiany sprzętu
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Holds 12 x 15 mm tubes
opakowanie
pack of 1
case of 2
producent / nazwa handlowa
Corning 480124
przydatność
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480124-1EA | 4061825882536 |