Kluczowe dokumenty
EHU048341
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PPP1R9B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACGAGGATGAGGAGCTGAGCCCCACGTTCCCGGGTGGTGAGATGGCCATCGAGGTGTTTGAGCTAGCGGAGAACGAGGATGCACTGTCCCCTGTGGACATGGAGCCCGAGAAGCTGGTGCACAAGTTCAAGGAGCTCCAGATCAAGCATGCGGTCACTGAGGCAGAGATCCAGCAGCTGAAAAGAAAGCTGCAGAGCCTGGAGCAGGAGAAGGGGCGCTGGCGGGTGGAGAAGGCGCAGTTGGAGCAGAGTGTGGAGGAGAACAAGGAGCGCATGGAGAAACTGGAAGGCTACTGGGGTGAGGCCCAGAGCCTGTGCCAGGCTGTGGACGAGCACCTGCGGGAGACTCAGGCGCAGTACCAGGCCCTGGAGCGCAAGTACAGCAAGGCCAAGCGCCTCATCAAGGACTACCAGCAGAAGGAGATCGAGTTCCTGAAAAAGGAGACTGCACAGCGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John Gatfield et al.
Cellular signalling, 26(7), 1576-1588 (2014-04-08)
The sphingosine-1-phosphate (S1P) type 1 receptor (S1P1R) is a novel therapeutic target in lymphocyte-mediated autoimmune diseases. S1P1 receptor desensitization caused by synthetic S1P1 receptor agonists prevents T-lymphocyte egress from secondary lymphoid organs into the circulation. The selective S1P1 receptor agonist