Kluczowe dokumenty
N5037
Anti-Neurabin II (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein II, Anti-PP1bp134, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9B, Anti-Spinophilin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 140 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, canine
metody
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using rat brain extract (S1 fraction)
indirect immunofluorescence: 10-20 using MDCK cells.
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using mouse and rat brain extracts (S1 fraction)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1R9B(84687)
mouse ... Ppp1r9b(217124)
rat ... Ppp1r9b(84686)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblottingu
- immunoprecypitacji
- immunocytochemii
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)