Kluczowe dokumenty
N3534
Sigma-Aldrich
Anti-Neurabin I antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonim(y):
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein I, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9A
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
antigen 123 kDa
zawiera
0.05% sodium azide
reaktywność gatunkowa
rat
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Neurabin I ulega ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym szczurów.
Immunogen
rekombinowana domena coiled-coil szczurzej neurabiny I.
Działania biochem./fizjol.
Neurabina I odgrywa rolę w montażu F-aktyny. Wykazano, że jest ona związana ze stymulacją hepatokarcynogenezy u szczurów.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Kakehashi et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 119(1), 61-72 (2010-10-12)
In the present study, protein lysates from microdissected glutathione S-transferase placental-form-positive (GST-P(+)) foci and hepatocellular carcinomas from livers of rats treated with N-diethylnitrosamine followed by phenobarbital at doses of 0 and 500 ppm in the diet for 10 and 33
D J Stephens et al.
The Journal of biological chemistry, 274(42), 30080-30086 (1999-10-09)
TGN38 is a type I integral membrane protein that constitutively cycles between the trans-Golgi network (TGN) and plasma membrane. The cytosolic domain of TGN38 interacts with AP2 clathrin adaptor complexes via the tyrosine-containing motif (-SDYQRL-) to direct internalization from the