Kluczowe dokumenty
EHU018301
MISSION® esiRNA
targeting human PPARGC1A (2)
About This Item
Polecane produkty
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGACATCGAGTGTGCTGCTCTGGTTGGTGAAGACCAGCCTCTTTGCCCAGATCTTCCTGAACTTGATCTTTCTGAACTAGATGTGAACGACTTGGATACAGACAGCTTTCTGGGTGGACTCAAGTGGTGCAGTGACCAATCAGAAATAATATCCAATCAGTACAACAATGAGCCTTCAAACATATTTGAGAAGATAGATGAAGAGAATGAGGCAAACTTGCTAGCAGTCCTCACAGAGACACTAGACAGTCTCCCTGTGGATGAAGACGGATTGCCCTCATTTGATGCGCTGACAGATGGAGACGTGACCACTGACAATGAGGCTAGTCCTTCCTCCATGCCTGACGGCACCCCTCCACCCCAGGAGGCAGAAGAGCCGTCTCTACTTAAGAAGCTCTTACTGGCACCAGCCAACACTCAGCTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PPARGC1A(10891) , PPARGC1A(10891)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Działania biochem./fizjol.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU018301-20UG | 4061831339987 |
EHU018301-50UG | 4061828330508 |