Merck
SML2218
Sigma-Aldrich
SNS-032
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
BMS-387032, N-[5-[[[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-oxazolyl]methyl]thio]-2-thiazolyl]-4-piperidinecarboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24N4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NC1=NC=C(SCC2=NC=C(C(C)(C)C)O2)S1)C3CCNCC3
InChI
1S/C17H24N4O2S2/c1-17(2,3)12-8-19-13(23-12)10-24-14-9-20-16(25-14)21-15(22)11-4-6-18-7-5-11/h8-9,11,18H,4-7,10H2,1-3H3,(H,20,21,22)
Klucz InChI
OUSFTKFNBAZUKL-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
SNS-032 (BMS-387032) jest selektywnym i silnym inhibitorem kinaz zależnych od cyklin (Cdks) 2, 7 i 9, które regulują cykl komórkowy i transkrypcję. Jego wartości IC50 wynoszą 38 nM dla Cdk2, 62 nM dla Cdk7 i 4 nM dla Cdk9. SNS-032 był w trakcie badań klinicznych nad różnymi nowotworami, w tym przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) i szpiczakiem mnogim (MM).
Selektywny i silny inhibitor kinaz zależnych od cyklin (Cdks) 2, 7 i 9
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rong Chen et al.
Blood, 113(19), 4637-4645 (2009-02-24)
Inhibitors of cyclin-dependent kinases (Cdks) have been reported to have activities in chronic lymphocytic leukemia cells by inhibiting Cdk7 and Cdk9, which control transcription. Here we studied the novel Cdk inhibitor SNS-032, which exhibits potent and selective inhibitory activity against
Calla M Olson et al.
Nature chemical biology, 14(2), 163-170 (2017-12-19)
Cyclin-dependent kinase 9 (CDK9), an important regulator of transcriptional elongation, is a promising target for cancer therapy, particularly for cancers driven by transcriptional dysregulation. We characterized NVP-2, a selective ATP-competitive CDK9 inhibitor, and THAL-SNS-032, a selective CDK9 degrader consisting of
Daniela Cihalova et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 76(1), 105-116 (2015-05-20)
ATP-binding cassette (ABC) transporters play an important role in multidrug resistance (MDR) toward anticancer drugs. Here, we evaluated interactions of cyclin-dependent kinase inhibitors (CDKi) AT-7519, flavopiridol and SNS-032 with the following ABC transporters in vitro: P-glycoprotein (ABCB1), breast cancer resistance