Kluczowe dokumenty
DUO82064
Duolink® In Situ Microplate Nuclear Stain, Anti-Fade
Synonim(y):
Odczynnik do testu interakcji białko-białko, Odczynnik do testu ligacji zbliżeniowej in situ
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Duolink®
Poziom jakości
metody
proximity ligation assay: suitable
fluorescencja
λex 360 nm; λem 460 nm
przydatność
suitable for fluorescence-detection automated sequencing
suitable for microtiter plates
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Użyj modyfikacji płytek wielodołkowych do >7480 protokołu fluorescencji in situ, aby przeprowadzić eksperyment z tym produktem. Można również skorzystać z zestawu krótkich instrukcji.
Odwiedź naszą stronę >7480 PLA Resource Center, aby uzyskać informacje na temat przeprowadzania eksperymentu 7480, aplikacji, rozwiązywania problemów i nie tylko.
Do przeprowadzenia kompletnego eksperymentu 7480 PLA in situ potrzebne będą dwa podstawowe przeciwciała (PLA, IHC, ICC lub IF validated), które rozpoznają dwa docelowe epitopy. Inne niezbędne odczynniki obejmują parę sond PLA różnych gatunków (jedną PLUS i jedną MINUS), odczynniki do wykrywania, bufory do płukania i podłoże do montażu. Należy pamiętać, że pierwotne przeciwciała muszą pochodzić z tego samego gatunku co sondy PLA 7480. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do testów immunofluorescencyjnych.
7480 In Situ Microplate Nuclear Stain and Anti-Fade są przeznaczone do stosowania po wybarwieniu komórek za pomocą 7480 In Situ w płytkach mikrotitracyjnych. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych.
Nota aplikacyjna
Potrzebne są dwa przeciwciała pierwotne wyhodowane u różnych gatunków. Przetestuj swoje pierwotne przeciwciała (klasy IgG, mono- lub poliklonalne) w standardowym teście immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC) lub immunocytochemii (ICC), aby określić optymalne warunki utrwalania, blokowania i miana. Odczynniki 7480 in situ są odpowiednie do stosowania na utrwalonych komórkach, komórkach cytospinowych, komórkach wyhodowanych na szkiełku, utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub tkankach (świeżych lub mrożonych). Nie jest wymagana minimalna liczba komórek.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym Programie Obsługi Klienta, aby przyspieszyć realizację projektów 7480
Zobacz pełną listę produktów 7480.
Cechy i korzyści
- Nie wymaga nadekspresji ani manipulacji genetycznych
- Wysoka specyficzność (mniej wyników fałszywie dodatnich)
- Czułość pojedynczej cząsteczki dzięki amplifikacji rolling circle
- Możliwa względna kwantyfikacja
- Nie wymaga specjalnego sprzętu
- Szybsza i prostsza niż FRET
- Większa dokładność w porównaniu do co-IP
- Wyniki gotowe do publikacji
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
Protokoły
Duolink® PLA Multicolor Detection Protocol
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DUO82064-1KT | 4061833591932 |