Kluczowe dokumenty
DUO96030
7480 PLA Multicolor Probemaker Kit - Orange
Proximity Ligation Assay Multiplexing: protein-protein interaction, post-translational modification and low abundant protein events
Synonim(y):
Zestaw do interakcji białko-białko, Zestaw testu ligacji zbliżeniowej in situ
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Duolink®
metody
immunofluorescence: suitable
multiplexing: suitable
proximity ligation assay: suitable
fluorescencja
λex 542 nm; λem 562 nm (orange)
λex 542 nm; λem 562 nm
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Pomarańczowe odczynniki do wykrywania fluorescencji są często używane z filtrem 5123.
Nota aplikacyjna
Potrzebne są przeciwciała pierwotne. Przetestuj swoje pierwotne przeciwciała (klasy IgG, mono- lub poliklonalne) w standardowym teście immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC) lub immunocytochemii (ICC), aby określić optymalne warunki utrwalania, blokowania i miana. Odczynniki 7480 in situ są odpowiednie do stosowania na utrwalonych komórkach, komórkach cytospinowych, komórkach wyhodowanych na szkiełku, utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub tkankach (świeżych lub mrożonych). Nie jest wymagana minimalna liczba komórek.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym Programie Obsługi Klienta, aby przyspieszyć realizację projektów 7480
Zobacz pełną listę produktów 7480.
Cechy i korzyści
- Wizualizacja i wykrywanie wielu białek w jednym eksperymencie.
- Nie wymaga nadekspresji ani manipulacji genetycznych
- Wysoka specyficzność (mniej wyników fałszywie dodatnich)
- Wykrywanie białek o niskiej obfitości dzięki amplifikacji rolling circle
- Możliwa względna kwantyfikacja
- Nie wymaga specjalnego sprzętu
- Szybsze i prostsze niż FRET
- Większa dokładność w porównaniu do co-IP
- Wyniki gotowe do publikacji
Składniki
7480 PLA Multicolor Probemaker Kit - Orange zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia koniugacji Orange Oligo F i Orange Oligo G bezpośrednio z przeciwciałami pierwotnymi. Powstałe sondy PLA (Orange F i Orange G) muszą być używane razem i nie mogą być łączone z żadną inną sondą 7480 PLA.
Ten produkt składa się z następujących elementów:
- Orange Oligo F DUO86030F
- Pomarańczowe oligo G DUO86030G
- Bufor koniugacyjny DUO82033
- Odczynnik zatrzymujący DUO82034
- Roztwór do przechowywania DUO82035
Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych.
Do przeprowadzenia eksperymentu Multicolor 7480 PLA wymagane są przeciwciała pierwotne (zwalidowane PLA, IHC, ICC lub IF), które rozpoznają białka docelowe. Sondy wygenerowane przez 7480 PLA Multicolor Probemaker (Red A/Red B, Green C/Green D, Orange F/Orange G i/lub FarRed H/FarRed I) są używane w połączeniu w celu przeprowadzenia eksperymentu Multiplex. Odczynniki w >7480 PLA Multicolor Reagent Pack są wymagane do przeprowadzenia amplifikacji i wykrywania powstałych sond PLA. Wymagane dodatkowe odczynniki obejmują bufory do płukania 7480 i pożywkę montażową.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Duolink® PLA Multicolor technology and the quantification of protein-protein interactions in fixed tissues and cells.
Protokoły
Duolink® PLA Multicolor Detection Protocol
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DUO96030-1KT | 4061838819840 |