Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
CWA-1104
Sigma-Aldrich
Anti-Human β-Tubulin III (TU-20) ColorWheel® Dye-Ready mAb
greener alternative
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
Synonim(y):
Łańcuch beta-3 tubuliny, łańcuch beta-4 tubuliny, łańcuch beta-III tubuliny, beta-tubulina 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TU-20, monoclonal
linia produktu
ColorWheel®
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 50.43 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kompatybilność
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB3(10381)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt nie zawiera konserwantów, jest liofilizowany w celu zwiększenia stabilności i umożliwienia wysyłki w temperaturze otoczenia, a zatem jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Technologia ColorWheel11665 to nowatorska i zastrzeżona metoda tworzenia własnych kombinacji przeciwciał i barwników do użytku w cytometrii przepływowej. Poprzez inkubację dowolnego przeciwciała ColorWheel11665 z dowolnym barwnikiem ColorWheel11665, naukowcy mogą szybko i łatwo wytworzyć pierwotne sprzężone przeciwciała do stosowania w jednokolorowej lub wielokolorowej analizie cytometrii przepływowej. Każde przeciwciało ColorWheel11665 i barwnik są liofilizowane do długotrwałego przechowywania, co pozwala na prostotę i elastyczność bez kompromisów. Technologia ColorWheel11665 wymaga zarówno przeciwciała ColorWheel11665, jak i barwnika ColorWheel11665 do zastosowania w cytometrii przepływowej.
Specyficzność
Klon TU-20 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym b-tubulinę III.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 8 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej b-tubuliny III.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane za pomocą cytometrii przepływowej w utrwalonych i permeabilizowanych komórkach SH-SY5Y.
Analiza cytometrii przepływowej: Barwienie wewnątrzkomórkowe miliona utrwalonych i permeabilizowanych komórek SH-SY5Y przeprowadzono przy użyciu 5 μL mieszaniny 1:1 Cat. CWA-1104, Anti-Human ?-Tubulin III (TU-20) ColorWheel11665 Dye-Ready mAb i nr kat. Nr kat. CWDS-PE ColorWheel11665 Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye lub równoważna ilość Nr kat. Nr kat. CWA-1013 Mysz IgG1 kontrola izotypu i Nr kat. CWD-PE ColorWheel11665 Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye.
Testowane zastosowania
Analiza cytometrii przepływowej: Barwienie wewnątrzkomórkowe miliona utrwalonych i permeabilizowanych komórek SH-SY5Y przeprowadzono przy użyciu 5 μl mieszaniny 1:1 nr kat. CWA-1104, Anti-Human ?-Tubulin III (TU-20) ColorWheel11665 Dye-Ready mAb i nr kat. Nr kat. CWDS-APC ColorWheel11665 Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye lub równoważna ilość Nr kat. Nr kat. CWA-1013 Izotypowa kontrola mysiej IgG1 i Nr kat. CWDS-APC ColorWheel11665 Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Łańcuch beta-3 tubuliny (UniProt: Q13509; znany również jako łańcuch beta-4 tubuliny, tubulina beta-III, beta-tubulina 3) jest kodowany przez gen TUBB3 (znany również jako TUBB4) (identyfikator genu: 10381) u człowieka. Tubulina jest jednym z kilku członków małej rodziny białek globularnych, które polimeryzują tworząc mikrotubule. Najczęstszymi członkami rodziny tubulin są a-tubulina i b-tubulina, które łączą się w mikrotubule tworząc duże polimery. Tubulina wiąże dwa mole GTP, jeden w miejscu wymiennym na łańcuchu b i jeden w miejscu niewymiennym na łańcuchu a. Miejsce wiązania GTP b-tubuliny III jest zlokalizowane w aminokwasach 140-146. b-tubulina III jest unikalną podjednostką mikrotubuli, która ulega ekspresji wyłącznie w neuronach, ale jej wyższą ekspresję obserwuje się również w większości tkanek nowotworowych. Ze względu na swój unikalny wzór ekspresji jest często wykorzystywana jako marker do identyfikacji komórek neuronalnych od innych komórek mózgu, takich jak glej. Odgrywa kluczową rolę w prawidłowym prowadzeniu i utrzymaniu aksonów. Ulega fosforylacji na serynie 172 przez CDK1 podczas cyklu komórkowego, od metafazy do telofazy, ale nie w interfazie, a ta fosforylacja hamuje wbudowywanie tubuliny w mikrotubule. Wykazano, że zwiększona ekspresja b-tubuliny III koreluje z opornością na środki przeciw mikrotubulom. Mutacje w genie TUBB3 zostały powiązane z wrodzonym zwłóknieniem mięśni zewnątrzgałkowych, które powoduje zaburzenia ruchliwości gałki ocznej wpływające na mięśnie zewnątrzgałkowe unerwione przez nerwy okoruchowe i/lub ślimakowe. Wiadomo również, że niektóre mutacje powodują dysplazję korową, która skutkuje nieprawidłową migracją neuronów i zaburzonym prowadzeniem aksonów. (Ref.: Poirier, K., et al. (2010). Hum. Mol. Gen. 19(22); 4462-4473; Tischfield, MA., et al. (2010). Cell. 140(1); 74-87; Katsetos, CD., et al. (2003). J. Child. Neurol. 18(12); 851-866).
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS zawierającego D-mannitol i sacharozę, normalny wygląd to wysuszony granulat. Odtworzony roztwór przeciwciała jest stabilny i funkcjonalny, jak oceniono w testach funkcjonalnych. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml po rekonstytucji w 25 μl w PBS. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją mikrowirować fiolki przez chwilę, aby odwirować materiał na dno fiolki. Odtworzyć każdą fiolkę, dodając 25 μl PBS. Chronić przed światłem.
Informacje prawne
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
wymagane, ale niedostarczone
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)