Kluczowe dokumenty
CWDS-IF700
ColorWheel® Antibody-Ready iFluor 700 Dye
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
ColorWheel®
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
fluorescencja
λex 690 nm; λem 713 nm
kompatybilność
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ester bursztynoimidylowy iFluor 700 jest jasnym, fotostabilnym barwnikiem fluorescencyjnym o minimalnym wygaszaniu na białkach. Jego właściwości spektralne są porównywalne do Alexa Fluor™ 700. Wykazuje maksimum wzbudzenia przy 690 nm i maksimum emisji przy 713 nm ze współczynnikiem ekstynkcji 220 000 cm-1 M-1. Wykazuje dobrą reaktywność i selektywność z grupami aminowymi białek.
Zastosowanie
Cytometria przepływowa: Wzbudzenie: 690nm, emisja: 713nm
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
CWD-IF700-25UL - 11665 Antibody-Ready iFluor 700 Dye
Liofilizowany z PBS zawierającego D-mannitol i sacharozę, normalny wygląd to wysuszony granulat. Odtworzony roztwór jest stabilny i funkcjonalny, jak oceniono w testach funkcjonalnych. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydki.
CWD-FINISH-25UL - 11665 Finishing Buffer
Liofilizowany z PBS. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydki.
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CWDS-IF700-25UL | 4065266434217 |