Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
CWDS-IF633
Sigma-Aldrich
ColorWheel® Antibody-Ready iFluor 633 Dye
greener alternative
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116015
NACRES:
NA.41
linia produktu
ColorWheel®
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
fluorescencja
λex 640 nm; λem 654 nm
kompatybilność
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
11665 technology to nowatorska i zastrzeżona metoda tworzenia własnych kombinacji przeciwciał i barwników do użytku w cytometrii przepływowej. Poprzez inkubację dowolnego przeciwciała 11665 z dowolnym barwnikiem 11665, naukowcy mogą szybko i łatwo wytworzyć pierwotne sprzężone przeciwciała do stosowania w jednokolorowej lub wielokolorowej analizie cytometrii przepływowej. Każde przeciwciało 11665 i barwnik są liofilizowane w celu długotrwałego przechowywania, co pozwala na prostotę i elastyczność bez kompromisów. Technologia 11665 wymaga zarówno przeciwciała 11665, jak i barwnika 11665 do zastosowania w cytometrii przepływowej.
Ester bursztynoimidylowy iFluor 633 to jasny, stabilny barwnik fluorescencyjny o dalekiej czerwieni, który ma właściwości spektralne porównywalne z Alexa Fluor 633. Wykazuje maksimum wzbudzenia przy 640 nm i maksimum emisji przy 654 nm ze współczynnikiem ekstynkcji 250 000 cm-1 M-1. iFluor 633 może być stosowany do kowalencyjnego znakowania przeciwciał i wykrywania za pomocą cytometrii przepływowej. Wykazuje dobrą stabilność, selektywność i reaktywność z grupami aminowymi białek.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt nie zawiera konserwantów, jest liofilizowany w celu zwiększenia stabilności i umożliwienia wysyłki w temperaturze otoczenia, a zatem jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Cytometria przepływowa: Wzbudzenie: 640 nm, Emisja: 654 nm.
Postać fizyczna
Składniki zestawu CWDS-IF633-25UL
CWD-IF633-25UL - 11665 Antibody-Ready iFluor 633 Dye
Liofilizowany z PBS zawierającego D-mannitol i sacharozę, normalny wygląd to wysuszony granulat. Odtworzony roztwór jest stabilny i funkcjonalny, jak oceniono w testach funkcjonalnych. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydki.
CWD-FINISH-25UL - 11665 Finishing Buffer
Liofilizowany z PBS. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydki.
Rekonstytucja
Odtworzyć każdą fiolkę, dodając 25 μl PBS. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją należy krótko odwirować fiolki w celu odwirowania materiału na dno fiolki. Odtworzyć każdą fiolkę, dodając 25 μl PBS. Chronić przed światłem.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)