CLS4834
Corning® microvolume pipet tips
0.5-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, non-sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Polecane produkty
Materiały
natural tip
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
opakowanie
rack of 96
producent / nazwa handlowa
Corning 4834
zakres pojemności
0.5-10 μL
pojemność
0.5—10 μL
kompatybilność
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)