CLS431110
Corning® square bioassay dishes
without handles, TC treated, square
Synonim(y):
danie kulturalne, naczynia do hodowli komórkowych
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
square
sterylność
sterile; γ-irradiated
opakowanie
sleeve of 4 x 4
producent / nazwa handlowa
Corning 431110
Wysokość
25 mm
dł. × szerokość
245 mm × 245 mm
powierzchnia
500 cm2
Opis ogólny
- Corning® square bioassay dishes are made from optically clear polystyrene.
- Stacking bead design facilitate secure stacking and prevents slipping.
- Compatible with automated colony picking instruments.
- Certified nonpyrogenic dishes are supplied with lids.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431110-16EA | 4061833887370 |
CLS431110-4EA | 4061833885109 |